Få mere at vide
Cymoxanil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cymoxanil |
| CAS | 57966-95-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H10 N4 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 2-Cyano-N-ethylcarbamoyl-2-methoxyiminoacetamide, Curzate, Cymoxanil, DPX 3217, DPX 3217M, Tosca MZ |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3-9-7(13)10-6(12)5(4-8)11-14-2/h3H2,1-2H3,(H2,9,10,12,13) |
| SMIL | CCNC(=O)NC(=O)C(=NOC)C#N |
| IUPAC navn | 2-(ethylcarbamoylamino)-N-methoxy-2-oxoethanimidoyl cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.18 |
| Vis mere |