accessibility menu, dialog, popup

UserName

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 56004-61-6

IUPAC Navn: di(²H₃)methyl(²H₄)benzene
Synonymer: di(²H₃)methyl(²H₄)benzene
Molekylvægt (g/mol): 116.23
Molekylformel: C8H10
InChi Key: CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C(=C1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Procent renhed 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater