Få mere at vide
o-Xylene-d10 (Reagent grade), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Xylene (D10) |
| CAS | 56004-61-6 |
| Molekylær formel | C8 D10 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | o-Xylene D10, 5,6-Di(methyl-d3)benzene-1,2,3,4-d4, 1,2,3,4-Tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriomethyl)benzene, 1,2-Dimethylbenzene-d10, Perdeuterated 1,2-dimethylbenzene, Perdeutero-o-xylene, o-Xylene-d10, Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-di(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.23 |
| Formel vægt | 116.141 g/mol |
| Vis mere |