Få mere at vide
o-Xylen-d{10}, 98+ % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401457
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401457 5 g 5g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15401457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036472.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 56004-61-6 | C8H10 | 116.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylene-d{10}
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotopic
Tæthed 0.953 g/mL
Følsomhed Moisture
Mængde 5 g
CAS 56004-61-6
Smeltepunkt -25°C
Kogepunkt 143°C to 145°C
Molekylær formel C8H10
MDL nummer MFCD00037698
FN nummer UN1307
Merck Index 14,10081
Synonym o-xylene-d10, 2h10-o-xylene, 1,2-dimethylbenzene-d10 99.5 atom % d, 1,2-xylene-d10, o-xylene-d10, 99 atom % d, bis 2 h? methyl 2 h? benzene, 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis trideuteriomethyl benzene
InChI nøgle CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C(=C1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriomethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 116.23
PubChem CID 91976
Formel vægt 116.25
Procent renhed ≥98%