accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C

CAS RN 56-49-5

IUPAC Navn: {1H,2H-benzo[j]aceanthrylen-3-yl}methane
Synonymer: methylcholanthrene 3MC 3-mca 3-mch 3-methylbenz(j)aceanthrene MCA 3-MeCA 3-methylchloanthrene 20-methylcholanthrene ccris 386
Molekylvægt (g/mol): 268.36
Molekylformel: C21H16
InChi Key: PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=C3CCC1=C23
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater