Få mere at vide
3-methylcholanthren, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16339327 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16339327 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16339327 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2465
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
3-Methylcholanthren56-49-51000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcholanthrene
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 56-49-5, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C21H16
MDL nummer MFCD00003704
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=C3CCC1=C23
IUPAC navn 3-methyl-1,2-dihydrobenzo[j]aceanthrylen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 268.36
PubChem CID 1674
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34342
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug