Få mere at vide
EPA Method 610 Additions PAH Mixture 446 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene |
| CAS | 56-49-5, 194-59-2, 205-82-3, 224-42-0, 192-65-4, 189-55-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole 1000 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 1000 μg/mL∣Dibenz(A,J)Acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo(a,e)pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo(A,I)Pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]pyrene 1000 μg/mL |