accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrNOOO

CAS RN 5551-12-2

IUPAC Navn: 4-bromo-2-nitrobenzaldehyde
Synonymer: 4-bromo-2-nitrobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 230.02
Molekylformel: C7H4BrNO3
InChi Key: GSXUXSXBEUJRAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=C(C=O)C=CC(Br)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater