missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30332556
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332556 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67884510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
CAS 5551-12-2
Molekylær formel C7 H4 Br N O3
Mængde 10 g
Synonym 2-Nitro-4-bromobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1C=O
IUPAC navn 4-bromo-2-nitrobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 230.016
Formel vægt 228.937
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.