missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 5551-12-2 |
| Molekylær formel | C7 H4 Br N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Nitro-4-bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1C=O |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.016 |
| Formel vægt | 228.937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?