accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NCH3H3COH3C

CAS RN 5448-36-2

IUPAC Navn: 3-methyl-N,N-bis(propan-2-yl)benzamide
Synonymer: N,N-diisopropyl-3-methylbenzamide
Molekylvægt (g/mol): 219.33
Molekylformel: C14H21NO
InChi Key: WPFBQNDWEOVSGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N(C(C)C)C(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater