missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Diisopropyl-3-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15456438
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456438 250 mg 250mg
15446438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15456438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59977.MD
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5448-36-2
Molekylær formel C14H21NO
Molekylvægt (g/mol) 219.328
MDL nummer MFCD00587389
InChI nøgle WPFBQNDWEOVSGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropyl-3-methylbenzamide, 3-methyl-n,n-di propan-2-yl benzamide, 3-methyl-n,n-bis isopropyl benzamide, cbmicro_015287, cambridge id 5267036, n,n-bis methylethyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 226948
IUPAC navn 3-methyl-N,N-di(propan-2-yl)benzamide
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N(C(C)C)C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Diisopropyl-3-methylbenzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.33
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.