accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHO(Z)

CAS RN 544-64-9

IUPAC Navn: (9Z)-tetradec-9-enoic acid
Synonymer: myristoleic acid
Molekylvægt (g/mol): 226.36
Molekylformel: C14H26O2
InChi Key: YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
SMILES: CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater