Få mere at vide
Myristoleic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myristoleic acid |
| CAS | 544-64-9 |
| Molekylær formel | C14 H26 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 9-Tetradecenoic acid','(9Z)- (9CI','ACI), (9Z)-9-Tetradecenoic acid (ACI), 9-Tetradecenoic acid','(Z)- (8CI), (9Z)-Tetradeca-9-enoic acid, (Z)-9-Tetradecenoic acid, 9(Z)-Tetradecenoic acid, 9(Z)-Tetradecenoic acid, 9-cis-Tetradecenoic acid, cis-9-Tetradecenoic acid, cis-Δ9-Tetradecenoic acid, Myristoleic acid, Myristolenic acid, Oleomyristic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5- |
| SMIL | CCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-tetradec-9-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.36 |
| Formel vægt | 226.1933 |