missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Myristoleic Acid, TRC

Artikelnummer. 30481493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481493 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM88460525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Myristoleic acid
CAS 544-64-9
Molekylær formel C14 H26 O2
Mængde 25 mg
Synonym 9-Tetradecenoic acid','(9Z)- (9CI','ACI), (9Z)-9-Tetradecenoic acid (ACI), 9-Tetradecenoic acid','(Z)- (8CI), (9Z)-Tetradeca-9-enoic acid, (Z)-9-Tetradecenoic acid, 9(Z)-Tetradecenoic acid, 9(Z)-Tetradecenoic acid, 9-cis-Tetradecenoic acid, cis-9-Tetradecenoic acid, cis-Δ9-Tetradecenoic acid, Myristoleic acid, Myristolenic acid, Oleomyristic acid
InChI formel InChI=1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
SMIL CCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (Z)-tetradec-9-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 226.36
Formel vægt 226.1933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.