accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3HNOHNH2N

CAS RN 54239-37-1

IUPAC Navn: 2-amino-5-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzonitrile
Synonymer: cimaterol cimaterolum cimatrol
Molekylvægt (g/mol): 219.29
Molekylformel: C12H17N3O
InChi Key: BUXRLJCGHZZYNE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)NCC(O)C1=CC=C(N)C(=C1)C#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Koncentration 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)