missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cimaterol, TRC

Artikelnummer. 30134910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134910 25 mg
30134907 50 mg
30006584 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC44160025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54239-37-1
Molekylær formel C12 H17 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Synonym 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile, CL 263780, Cimaterol
IUPAC navn 2-amino-5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzonitrile
SMIL CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cimaterol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
Formel vægt 219.1372
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.