Få mere at vide
Cimaterol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317165
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317165 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317165 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11666350AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimaterol
CAS 54239-37-1
Analyt- eller komponentnavne Cimaterol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile, CL 263780, Cimaterol
InChI formel InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
SMIL CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
IUPAC navn 2-amino-5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzonitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 219.1372 g/mol