Få mere at vide
Cimaterol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cimaterol |
| CAS | 54239-37-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cimaterol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile, CL 263780, Cimaterol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N |
| Vis mere |