accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H2NOHO

CAS RN 541-48-0

IUPAC Navn: 3-aminobutanoic acid
Synonymer: 3-aminobutyric acid (S)-isomer 3-aminobutyric acid (R)-isomer 3-aminobutyric acid (R)-3-aminobutyric acid baba cpd (S)-3-aminobutyric acid
Molekylvægt (g/mol): 103.12
Molekylformel: C4H9NO2
InChi Key: OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)CC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater