Få mere at vide
rac 3-Aminobutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobutyric acid |
| CAS | 541-48-0 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | β-Aminobutyric acid, 3-Aminobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(N)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vægt | 103.0633 |