accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CHNNOSOOOH3C(Z)

CAS RN 52749-23-2

IUPAC Navn: sodium (5Z)-5-[2-(2,3-dimethylphenyl)hydrazin-1-ylidene]-6-oxo-5,6-dihydronaphthalene-2-sulfonate
Synonymer: sodium (5Z)-5-[2-(2,3-dimethylphenyl)hydrazin-1-ylidene]-6-oxonaphthalene-2-sulfonate
Molekylvægt (g/mol): 378.38
Molekylformel: C18H15N2NaO4S
InChi Key: SEVBKEFOLSVXMD-GQQUDWLYSA-M
SMILES: [Na+].CC1=CC=CC(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC(=CC=C23)S([O-])(=O)=O)=C1C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)