Få mere at vide
Acid Orange 17 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Orange 17 (Technical Grade) |
| CAS | 52749-23-2 |
| Molekylær formel | C18H15N2NaO4S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | C.I. 16020 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O4S.Na/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)19-20-18-16-5-4-15(25(22,23)24)10-13(16)3-6-17(18)21;/h3-10,21H,1-2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[*]C.[*]C.[*]c1c([*])c([*])c(N=Nc2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])c([*])c1[*].[*H].[*H].[*H] |
| IUPAC navn | sodium;5-[(3,5-dimethylphenyl)diazenyl]-6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.37 |
| Formel vægt | 378.065 |