accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFFFFOOH2C

CAS RN 52591-27-2

IUPAC Navn: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl prop-2-enoate
Synonymer: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol): 318.14
Molekylformel: C9H7F9O2
InChi Key: GYUPEJSTJSFVRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater