Få mere at vide
2-(Perfluorobutyl)ethyl Acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Perfluorobutyl)ethyl Acrylate |
| CAS | 52591-27-2 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C9 H7 F9 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Prop-2-enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonylfluorohexyl Acrylate, Cheminox FAAC 4, FAAC 4, Perfluorobutylethyl Acrylate, R 1420, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl 2-Propenoate, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl Acrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F9O2/c1-2-5(19)20-4-3-6(10,11)7(12,13)8(14,15)9(16,17)18/h2H,1,3-4H2 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.136 |
| Vis mere |