accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 521-12-0

IUPAC Navn:
Synonymer:
Molekylvægt (g/mol):
Molekylformel:
InChi Key:
SMILES:
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater