Få mere at vide
Drostanolone Propionate, LoGiCal
Artikelnummer. 30457717
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457717 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457717 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3574.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drostanolone Propionate
CAS 521-12-0
Analyt- eller komponentnavne Drostanolone Propionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H36 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2MDTP, 32379, Drolban, Dromostanolone propionate, Drostanolone propionate, Emdisterone, MDHT, Masterid, Masteril, Masteron, Masterone, Medrotestron propionate, Medrotestrone propanoate, Medrotestrone propionate, Permastril, Prometholone, (2alpha,5alpha,17beta)-2-Methyl-17-(1-oxopropoxy)-androstan-3-one, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy-2alpha-methyl-, propionate (6CI,7CI,8CI), 17beta-Hydroxy-2alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one propionate, 17beta-Hydroxy-2alpha-methylandrostan-3-one propionate, 2alpha-Methyl-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one 17-propionate, 2alpha-Methyl-17beta-propionoxy-5alpha-androstan-3-one, 2alpha-Methyl-4,5-dihydrotestosterone propionate, 2alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one propionate, 2alpha-Methyldihydrotestosterone propionate
InChI formel InChI=1S/C23H36O3/c1-5-21(25)26-20-9-8-17-16-7-6-15-12-19(24)14(2)13-23(15,4)18(16)10-11-22(17,20)3/h14-18,20H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16+,17+,18+,20+,22+,23+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)[C@H](C)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 360.53
Mængde 10 mg
Formel vægt 360.2664 g/mol