Få mere at vide
Drostanolone Propionate, Mikromol™
Artikelnummer. 17924276
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17924276 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17924276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3574.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Drostanolone Propionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drostanolone Propionate
CAS 521-12-0
Analyt- eller komponentnavne Drostanolone Propionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H36 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2MDTP, 32379, Drolban, Dromostanolone propionate, Drostanolone propionate, Emdisterone, MDHT, Masterid, Masteril, Masteron, Masterone, Medrotestron propionate, Medrotestrone propanoate, Medrotestrone propionate, Permastril, Prometholone, (2alpha,5alpha,17beta)-2-Methyl-17-(1-oxopropoxy)-androstan-3-one, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy-2alpha-methyl-, propionate (6CI,7CI,8CI), 17beta-Hydroxy-2alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one propionate, 17beta-Hydroxy-2alpha-methylandrostan-3-one propionate, 2alpha-Methyl-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one 17-propionate, 2alpha-Methyl-17beta-propionoxy-5alpha-androstan-3-one, 2alpha-Methyl-4,5-dihydrotestosterone propionate, 2alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one propionate, 2alpha-Methyldihydrotestosterone propionate
InChI formel InChI=1S/C23H36O3/c1-5-21(25)26-20-9-8-17-16-7-6-15-12-19(24)14(2)13-23(15,4)18(16)10-11-22(17,20)3/h14-18,20H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16+,17+,18+,20+,22+,23+/m1/s1
SMIL CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)[C@H](C)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 360.53
Mængde 250 mg
Formel vægt 360.2664 g/mol