accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOONOOOONaNaNaNa

CAS RN 51981-21-6

IUPAC Navn: tetrasodium 2-[bis(carboxylatomethyl)amino]pentanedioate
Synonymer: tetrasodium glutamate diacetate
Molekylvægt (g/mol): 351.13
Molekylformel: C9H9NNa4O8
InChi Key: UZVUJVFQFNHRSY-UHFFFAOYNA-J
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)C([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)