missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt |
| CAS | 51981-21-6 |
| Molekylær formel | C9H9NNa4O8 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO8.4Na/c11-6(12)2-1-5(9(17)18)10(3-7(13)14)4-8(15)16;;;;/h5H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-;;;;/m0..../s1 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H](N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | tetrasodium;(2S)-2-[bis(carboxylatomethyl)amino]pentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.13 |
| Formel vægt | 350.9919 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?