missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt (40% in water), TRC

Artikelnummer. 30010089
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010089 10 g
30007571 5 g
30006159 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18115810G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51981-21-6
Molekylær formel C9H9NNa4O8
Molekylvægt (g/mol) 351.13
IUPAC navn tetrasodium;(2S)-2-[bis(carboxylatomethyl)amino]pentanedioate
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H](N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO8.4Na/c11-6(12)2-1-5(9(17)18)10(3-7(13)14)4-8(15)16;;;;/h5H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-;;;;/m0..../s1
Formel vægt 350.9919
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt 40%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.