accessibility menu, dialog, popup

UserName

BaH3CHNNOClSOOOH3CHNNOClSOOO(Z)(Z)

CAS RN 5160-02-1

IUPAC Navn: barium(2+) bis(5-chloro-4-methyl-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-ylidene]hydrazin-1-yl}benzene-1-sulfonate)
Synonymer: C.I. pigment red 53
Molekylvægt (g/mol): 888.93
Molekylformel: C34H24BaCl2N4O8S2
InChi Key: JNIGYQOBELCEIZ-MAKDUZDQSA-L
SMILES: [Ba++].CC1=CC(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)=C(C=C1Cl)S([O-])(=O)=O.CC1=CC(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)=C(C=C1Cl)S([O-])(=O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)