accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OHOO(E)

CAS RN 49763-96-4

IUPAC Navn: (1E)-1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ol
Synonymer: stiripentol stiripentol (substance) estiripentol stiripentolum stiripentol (product)
Molekylvægt (g/mol): 234.3
Molekylformel: C14H18O3
InChi Key: IBLNKMRFIPWSOY-FNORWQNLNA-N
SMILES: CC(C)(C)C(O)\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1
Procent renhed 
  • (3)
  • (5)
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Grad 
  • (5)
Fysisk form 
  • (5)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)