missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Stiripentol, TRC

Artikelnummer. 30009917
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009917 250 mg
17923375 50 mg
17951775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009917 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS686825250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 49763-96-4
Molekylær formel C14 H18 O3
Molekylvægt (g/mol) 234.29
Synonym 1-Penten-3-ol, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, 4,4-Dimethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-penten-3-ol, BCX 2600, Diacomit, Stiripentol
IUPAC navn (E)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ol
SMIL CC(C)(C)C(O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Stiripentol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/b7-5+
Formel vægt 234.1256
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.