accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHOOHOHO(E)

CAS RN 487-52-5

IUPAC Navn: (2E)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Synonymer: butein
Molekylvægt (g/mol): 272.26
Molekylformel: C15H12O5
InChi Key: AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)C(O)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Grad 
  • (5)
Fysisk form 
  • (5)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (5)