missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies Butein

Artikelnummer. 17100232
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17100232 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17100232 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73464

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

NF-κB pathway inhibitor; Stabilizes IκB

  • Butein is a plant polyphenol, tetrahydroxychalcone that inhibits nuclear factor (NF)-κB (Yang et al; Pandey et al. 2007)
  • Butein has been shown to prevent phosphorylation and degradation of TNF-dependent IκBα, an inhibitory subunit of NF-κB (IC50 = 38 μM; Orlikova et al.) Butein also inhibits 5-lipoxygenase (IC50 = 0.01 μM; Sogawa et al.), the enoyl-acyl-carrier protein reductase of Plasmodium falciparum (Ki = 2.97 μM; Sharma et al.), angiotensin-converting enzyme (IC50 = 0.73 mM; Bonesi et al.), and SRC kinase (Pandey et al. 2009)

Tekniske data

CAS 487-52-5
Synonym 2',3,4,4'-Tetrahydroxychalcone
Mængde 10 mg
Molekylær formel C15H12O5
Renhed ≥95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.