CAS RN 468-44-0
IUPAC Navn:
(1R,2R,5R,8R,9S,10R,12S)-12-hydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadecane-9-carboxylic acid
Synonymer:
(1R,2R,5R,8R,9S,10R,12S)-12-hydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadecane-9-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol):
332.4
Molekylformel:
C19H24O5
InChi Key:
RSQSQJNRHICNNH-WTVOOMFRSA-N
SMILES:
CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45C[C@@H](CC[C@H]4[C@@]3(CC[C@@H]1O)OC2=O)C(=C)C5
1
–
1
af
1
Resultater
1
Gibberellin A4, TRC
CAS: 468-44-0 Molekylær formel: C19 H24 O5 Molekylvægt (g/mol): 332.39 Synonym: (1α,2β,4aα,4bβ,10β)-2,4a-Dihydroxy-1-methyl-8-methylenegibbane-1,10-dicarboxylic acid 1,4a-lactone,4aα,4bβ-Gibbane-1α,10β-dicarboxylic acid, 2β,4a-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (8CI),Gibberellin A4 (7CI),4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibbane-1,10-dicarboxylic acid deriv.,GA4,Gibberellin GA4,Gibberellin A4 SMIL: C[C@]12[C@@H](O)CCC3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@@H]5CC4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O