missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gibberellin A4, TRC

Artikelnummer. 30011076
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011076 10 mg
30009720 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG37745510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 468-44-0
Molekylær formel C19 H24 O5
Molekylvægt (g/mol) 332.39
Synonym (1α,2β,4aα,4bβ,10β)-2,4a-Dihydroxy-1-methyl-8-methylenegibbane-1,10-dicarboxylic acid 1,4a-lactone, 4aα,4bβ-Gibbane-1α,10β-dicarboxylic acid, 2β,4a-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (8CI), Gibberellin A4 (7CI), 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibbane-1,10-dicarboxylic acid deriv., GA4, Gibberellin GA4, Gibberellin A4
SMIL C[C@]12[C@@H](O)CCC3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@@H]5CC4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gibberellin A4
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h10-14,20H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,14-,17-,18?,19?/m1/s1
Formel vægt 332.1624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.