accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3NO(R)(S)OOOHH

CAS RN 4574-60-1

IUPAC Navn: hydrogen (1R,5S)-3-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium-8-olate chloride
Synonymer: hydrogen (1R,5S)-3-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium-8-olate chloride
Molekylvægt (g/mol): 341.83
Molekylformel: C17H24ClNO4
InChi Key: QTRBWTMEQQSFLO-ICPLZUBISA-N
SMILES: [H+].[Cl-].C[N+]1([O-])[C@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater