Få mere at vide
Atropine-N-oxide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atropine N-Oxide Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15+,16-,18?;/m0./s1 |
| Formel vægt | 341.1394 |
| Procent renhed | >95% |