accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOFF

CAS RN 455-40-3

IUPAC Navn: 3,5-difluorobenzoic acid
Synonymer: 3,5-difluorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 158.1
Molekylformel: C7H4F2O2
InChi Key: GONAVIHGXFBTOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater