missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Difluorobenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30133233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133233 25 g
30012174 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45115825G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 455-40-3
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.1
Synonym NSC 403726, 3,5-Difluoro-benzoic Acid
SMIL FC1=CC(F)=CC(C(O)=O)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorobenzoic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Formel vægt 158.0179
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.