CAS RN 448184-54-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil, TRC
CAS: 448184-54-1 Molekylær formel: C19H23N5O6S Molekylvægt (g/mol): 449.48 Synonym: N-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]glycine,Vardenafil Glycene Impurity SMIL: O=C(O)CNS(=O)(C1=CC=C(OCC)C(C(NN2C3=C(C)N=C2CCC)=NC3=O)=C1)=O