accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CSCH3OHO

CAS RN 4337-33-1

IUPAC Navn: (2-carboxyethyl)dimethylsulfanium chloride
Synonymer: (2-carboxyethyl)dimethylsulfanium chloride
Molekylvægt (g/mol): 170.65
Molekylformel: C5H11ClO2S
InChi Key: RRUMKKGRKSSZKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].C[S+](C)CCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater