missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30366562
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366562 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1780601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride
CAS 4337-33-1
Molekylær formel C5 H11 O2 S . Cl
Mængde 1 g
Synonym DMSP hydrochloride, beta-DMSP hydrochloride, (2-Carboxyethyl)dimethyl sulfonium chloride, Dimethyl-beta-propiothetin chloride, Dimethyl-beta-propiothetin hydrochloride, Dimethyl-3-propiothetin hydrochloride, beta-Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride, 3-Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride, S,S-Dimethyl-beta-propiothetin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H
SMIL [Cl-].C[S+](C)CCC(=O)O
IUPAC navn 2-carboxyethyl(dimethyl)sulfanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 170.66
Formel vægt 170.0168
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.