accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOH

CAS RN 4335-77-7

IUPAC Navn: 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
Synonymer: cyclohexyl(hydroxy)phenylacetic acid
Molekylvægt (g/mol): 234.3
Molekylformel: C14H18O3
InChi Key: YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater