Få mere at vide
2-Cyclohexyl-2-hydroxy-phenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylcyclohexylglycolic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 234.1256 |