accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(S)(S)(R)OHCH3O(S)CH3(S)HO(R)F(S)H3CO

CAS RN 426-13-1

IUPAC Navn: (1R,3aS,3bS,5S,9aS,9bR,10S,11aS)-1-acetyl-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-5,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Synonymer: fluorometholone fluoro ophtal fluor-op fluoropos isdin brand of fluorometholone allergan brand 1 of fluorometholone allergan brand 3 of fluorometholone pms-fluorometholone fluoromethalone cortilet
Molekylvægt (g/mol): 376.47
Molekylformel: C22H29FO4
InChi Key: FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Procent renhed 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater