Få mere at vide
Fluormetholon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15519513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15519513 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15519513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460200010
Request Bulk or Custom Format
Fluorometholone, CAS # 426-13-1, er et glukokortikoid med antiinflammatoriske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Fluorometholone er et syntetisk glukokortikoid
  • Det har anti-inflammatoriske egenskaber
Applikationer
  • Fluorometholone interagerer med cytoplasmatiske glukokortikoidreceptorer, hvilket resulterer i aktivering af disse receptorer, som medierer genekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorometholone
CAS 426-13-1
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H29FO4
Mængde 1 g
Synonym fluorometholone, oxylone, flumetholon, fluormetholone, fml liquifilm, fluor-op, cortilet, delmeson, trilcin, fml forte
Opløselighedsinformation (2.5% in pyridine) clear colorless to light yellow
InChI nøgle FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
SMIL CC1CC2C3CCC(C3(CC(C2(C4(C1=CC(=O)C=C4)C)F)O)C)(C(=O)C)O
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluor-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren
Molekylvægt (g/mol) 376.46
PubChem CID 9878
ChEBI CHEBI:31625
Formel vægt 376.46
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorometholone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.