Få mere at vide
Fluorometholone, Mikromol™
Artikelnummer. 17954056
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17954056 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17954056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0870.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluorometholone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorometholone
CAS 426-13-1
Analyt- eller komponentnavne Fluorometholone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 F O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Desoxy-9alpha-fluoro-6-methylprednisolone, 6alpha-Methyl-9alpha-fluoro-11beta,17alpha-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha-Methyl-9alpha-fluoro-21-desoxyprednisolone, 9alpha-Fluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Cortilet, Delmeson, Efflumidex, FML, Fluaton, Fluaton PVA, Flumetholon, Flumetholone, Fluor-Op, Fluormetholon, Fluorometholone, Loticort, NSC-33001, Oxylone, U 8614, Ursnon
InChI formel InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 376.46
Mængde 250 mg
Formel vægt 376.205 g/mol