accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHOHO

CAS RN 42013-20-7

IUPAC Navn: 2-[(2-methylphenyl)formamido]acetic acid
Synonymer: methyl hippurate
Molekylvægt (g/mol): 193.2
Molekylformel: C10H11NO3
InChi Key: YOEBAVRJHRCKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC=C1C(=O)NCC(O)=O
Procent renhed 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)